N-Methyl-3-nitroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3042-1G
M3042-5G
TCIAM3042-1GEA
96
EUR
TCIAM3042-1G
TCIAM3042-5G
N-Methyl-3-nitroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methyl-3-nitroaniline
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,153 g/mol |
Número MDL:
MFCD00963641 Núm. CAS: 619-26-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |