Methyl (Z)-3-(p-Toluenesulphonyloxy)but-2-enoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl (Z)-3-(Tosyloxy)but-2-enoate, (Z)-3-(p-Toluenesulphonyloxy)but-2-enoic acid methyl ester
M3043-1G M3043-5G
TCIAM3043-1GEA 63 EUR
TCIAM3043-1G TCIAM3043-5G
Methyl (Z)-3-(p-Toluenesulphonyloxy)but-2-enoate ≥98.0% (por GC)
Methyl (Z)-3-(p-Toluenesulphonyloxy)but-2-enoate
Formula: C₁₂H₁₄O₅S
MW: 270,30 g/mol
Número MDL: MFCD30749294
Núm. CAS: 1029612-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7a639939bacddc9666e115c14dfd38d68a2393&vid=0e7a639939bacddc9666e115c14dfd38d68a2393&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C