Methyl 1-Formylcyclopropane-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3045-1G M3045-5G
TCIAM3045-1GEA 114 EUR
TCIAM3045-1G TCIAM3045-5G
Methyl 1-Formylcyclopropane-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Methyl 1-Formylcyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₆H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15526934
Núm. CAS: 88157-41-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %