(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M3047-1ML M3047-5ML
TCIAM3047-1MLEA 45 EUR
TCIAM3047-1ML TCIAM3047-5ML
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de inflamación: 61°C
Número MDL: MFCD00067113
Núm. CAS: 19131-99-8
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f753d3ce631746570f9d96a482730a287c164ce&vid=3f753d3ce631746570f9d96a482730a287c164ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -73.0 to -77.0 deg (C=2,CHCL3)