Methyl-PEG24-Azide ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M3050-100MG
M3050-25MG
TCIAM3050-100MGEA
599
EUR
TCIAM3050-100MG
TCIAM3050-25MG
Methyl-PEG24-Azide ≥95.0% (by HPLC)
Methyl-PEG24-Azide
Formula:
C₄₉H₉₉N₃O₂₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
2563873-82-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 3.50 to 4.00 % |