Metamizole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3060-10G M3060-50G
TCIAM3060-10GEA 49 EUR
TCIAM3060-10G TCIAM3060-50G
Metamizole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Metamizole
Formula: C₁₃H₁₆N₃O₄S·Na
Pto. de fusión: 227°C
Número MDL: MFCD00020783
Núm. CAS: 68-89-3
EINECS: 200-694-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %