Methyl p-tolyl sulphoxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
M3061-1G M3061-5G
TCIAM3061-1GEA 79 EUR
TCIAM3061-1G TCIAM3061-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide ≥98.0% (por GC)
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 114°C
Número MDL: MFCD00075175
Núm. CAS: 934-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C