2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3064-1G
M3064-5G
TCIAM3064-1GEA
96
EUR
TCIAM3064-1G
TCIAM3064-5G
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline
Formula:
C₁₄H₁₅N Pto. Ebullición: 187°C |
Núm. CAS:
34801-11-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |