3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,4'-Dimethoxydiphenylamine, 3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzenamine
M3065-1G
M3065-5G
TCIAM3065-1GEA
103
EUR
TCIAM3065-1G
TCIAM3065-5G
3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline
Formula:
C₁₄H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 195°C |
Núm. CAS:
3661-49-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |