1,1'-[Methylenebis(2,6-diethyl-4,1-phenylene)]bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-[4-[[3,5-Diethyl-4-[(2-nitrophenyl)carbamoylamino]phenyl]methyl]-2,6-diethylphenyl]-3-(2-nitrophenyl)urea
M3072-1G
M3072-5G
TCIAM3072-1GEA
96
EUR
TCIAM3072-1G
TCIAM3072-5G
1,1'-[Methylenebis(2,6-diethyl-4,1-phenylene)]bis[3-(2-nitrophenyl)urea] ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,1'-[Methylenebis(2,6-diethyl-4,1-phenylene)]bis[3-(2-nitrophenyl)urea]
Formula:
C₃₅H₃₈N₆O₆ MW: 638,73 g/mol |
Núm. CAS:
2414546-93-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |