Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-amino-3-chlorobenzoate
M3074-1G M3074-5G
TCIAM3074-1GEA 21 EUR
TCIAM3074-1G TCIAM3074-5G
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-amino-3-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Número MDL: MFCD06797833
Núm. CAS: 77820-58-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Acid Value max. 2.0