2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3078-1G M3078-5G
TCIAM3078-1GEA 18 EUR
TCIAM3078-1G TCIAM3078-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₄F₃NO₂S
MW: 211,1600 g/mol
Número MDL: MFCD00173295
Núm. CAS: 117724-63-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %