Mal-amido-PEG2-NHS ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Maleimide-PEG2-succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoate, N-Succinimidyl 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoate, 13-Maleimido-11-oxo-4,7-dioxa-10-azatridecanoic acid N-Succinimidyl Ester, Maleimide-PEG2-NHS ester, 2,5-Doxopyrrolidin-1-yl 3-[2-[2-[3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido]ethoxy]ethoxy]propanoate
M3079-250MG
M3079-50MG
TCIAM3079-250MGEA
232
EUR
TCIAM3079-250MG
TCIAM3079-50MG
Mal-amido-PEG2-NHS ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Mal-amido-PEG2-NHS
Formula:
C₁₈H₂₃N₃O₉ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD11041137 Núm. CAS: 955094-26-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |