4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3081-1G
M3081-5G
TCIAM3081-1GEA
31
EUR
TCIAM3081-1G
TCIAM3081-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₄H₄N₂O₂S MW: 144,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00173830 Núm. CAS: 18212-21-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |