Meisoindigo ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Methylisoindigotin, 3-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-indol-2-one, 1-Methyl-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione
M3082-25MG
M3082-100MG
TCIAM3082-25MGEA
137
EUR
TCIAM3082-25MG
TCIAM3082-100MG
Meisoindigo ≥98.0% (by HPLC)
Meisoindigo
Formula:
C₁₇H₁₂N₂O₂ MW: 276,29 g/mol Pto. de fusión: 230°C |
Número MDL:
MFCD05988503 Núm. CAS: 97207-47-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 9.50 to 10.50 % |