4-Bromo-3-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
M3083-5G M3083-25G
TCIAM3083-5GEA 100 EUR
TCIAM3083-5G TCIAM3083-25G
4-Bromo-3-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.04 g/mol
Número MDL: MFCD08436044
Núm. CAS: 849758-12-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C