Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
M3084-1G
M3084-5G
TCIAM3084-1GEA
16
EUR
TCIAM3084-1G
TCIAM3084-5G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formula:
C₈H₆BrIO₂ MW: 340,9400 g/mol Pto. Ebullición: 134°C |
Número MDL:
MFCD00144771 Núm. CAS: 181765-86-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Acid Value | max. 3.0 |