Mollugin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate
M3091-10MG
M3091-50MG
TCIAM3091-10MGEA
65
EUR
TCIAM3091-10MG
TCIAM3091-50MG
Mollugin ≥98.0% (by HPLC)
Mollugin
Formula:
C₁₇H₁₆O₄ MW: 284,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02752331 Núm. CAS: 55481-88-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |