Sophoridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M3093-250MG M3093-50MG
TCIAM3093-250MGEA 197 EUR
TCIAM3093-250MG TCIAM3093-50MG
Sophoridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Sophoridine
Formula: C₁₅H₂₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00238686
Núm. CAS: 6882-68-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -66.0 to -73.0 deg (C=1, ethanol)