Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3095-25G M3095-5G
TCIAM3095-25GEA 144 EUR
TCIAM3095-25G TCIAM3095-5G
Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-metoxi-3-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Número MDL: MFCD01091014
Núm. CAS: 213598-09-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C