N-Methoxy-N-methylbutyramide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Methoxy-N-methylbutanamide
M3097-1G M3097-5G
TCIAM3097-1GEA 53 EUR
TCIAM3097-1G TCIAM3097-5G
N-Methoxy-N-methylbutyramide ≥98.0% (por GC)
N-Methoxy-N-methylbutyramide
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Número MDL: MFCD14707556
Núm. CAS: 109480-78-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %