N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3098-1G M3098-5G
TCIAM3098-1GEA 71 EUR
TCIAM3098-1G TCIAM3098-5G
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (por GC)
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Número MDL: MFCD02684311
Núm. CAS: 122334-36-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %