(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de etilo
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Ethyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Ethyl linolenate, (9Z,12Z,15Z)-Ethyl octadeca-9,12,15-trienoate, Linolenic acid ethyl ester, Ethyl α-linolenate, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Ethyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
10008199-100 10008199-50 10008199-500 10008199-1
CAYM10008199-100EA 69.3 EUR
CAYM10008199-100 CAYM10008199-50 CAYM10008199-500 CAYM10008199-1
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de etilo
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de etilo
Formula: C₂₀H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 218 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,8919 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD07371452
Núm. CAS: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6