N-Methoxy-N-methylnicotinamide ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-methoxy-N-methylnicotinamide
M3099-1G M3099-5G
TCIAM3099-1GEA 66 EUR
TCIAM3099-1G TCIAM3099-5G
N-Methoxy-N-methylnicotinamide ≥96.0% (por GC)
N-Methoxy-N-methylnicotinamide
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Número MDL: MFCD11847417
Núm. CAS: 95091-91-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %