4-Morpholinobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Morpholinobenzoic acid, 4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
M3100-1G M3100-5G
TCIAM3100-1GEA 25 EUR
TCIAM3100-1G TCIAM3100-5G
4-Morpholinobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Morpholinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,2300 g/mol
Pto. de fusión: 277°C
Número MDL: MFCD00588379
Núm. CAS: 7470-38-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %