2-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
M3101-25G
M3101-5G
TCIAM3101-25GEA
239
EUR
TCIAM3101-25G
TCIAM3101-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233.04 g/mol |
Número MDL:
MFCD00086167 Núm. CAS: 6942-39-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |