2-Cloro-4-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3102-5G M3102-25G
TCIAM3102-5GEA 28 EUR
TCIAM3102-5G TCIAM3102-25G
2-Cloro-4-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClFO₂
Número MDL: MFCD00173937
Núm. CAS: 85953-29-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0249c5f9e3bede74f70c32629a1284c3e08f1f62&vid=0249c5f9e3bede74f70c32629a1284c3e08f1f62&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0