Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 3-bromoisonicotinate

M3103-1G M3103-5G
TCIAM3103-1GEA 18 EUR
TCIAM3103-1G TCIAM3103-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD03788226
Núm. CAS: 59786-31-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR