SMER28 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Allyl-6-bromoquinazolin-4-amine
M3106-25MG M3106-100MG
TCIAM3106-25MGEA 150 EUR
TCIAM3106-25MG TCIAM3106-100MG
SMER28 ≥98.0% (by HPLC)
SMER28
Formula: C₁₁H₁₀BrN₃
MW: 264.126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02166825
Núm. CAS: 307538-42-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.00 to 16.70 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C