Mdivi -1 ≥95.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Mdivi-1, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone

M3108-10MG M3108-50MG
TCIAM3108-10MGEA 106 EUR
TCIAM3108-10MG TCIAM3108-50MG
Mdivi -1 ≥95.0% (by HPLC)
Mdivi -1
Formula: C₁₅H₁₀Cl₂N₂O₂S
MW: 353,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00974506
Núm. CAS: 338967-87-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR