Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Novantrone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)anthracene-9,10-dione dihydrochloride
M3110-100MG M3110-25MG
TCIAM3110-100MGEA 125 EUR
TCIAM3110-100MG TCIAM3110-25MG
Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Mitoxantrone dihydrochloride
Formula: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
MW: 517.404 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00242943
Núm. CAS: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,06217
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%