4'-Methoxy-N,N-di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4'-Methoxy-N,N-bis(4-methylphenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
M3112-1G
M3112-5G
TCIAM3112-1GEA
40
EUR
TCIAM3112-1G
TCIAM3112-5G
4'-Methoxy-N,N-di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4'-Methoxy-N,N-di-p-tolyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formula:
C₂₇H₂₅NO MW: 379,50 g/mol |
Núm. CAS:
129119-41-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |