Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
M3115-5G M3115-25G
TCIAM3115-5GEA 59 EUR
TCIAM3115-5G TCIAM3115-25G
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₈H₆FNO₄
Pto. Ebullición: 139°C
Número MDL: MFCD06203689
Núm. CAS: 2965-22-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C