1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3116-200MG M3116-1G
TCIAM3116-200MGEA 35 EUR
TCIAM3116-200MG TCIAM3116-1G
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₆H₂₆BN₃O₂
Número MDL: MFCD07437995
Núm. CAS: 918524-63-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C