1-Methyl-1-n-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3117-25G M3117-5G
TCIAM3117-25GEA 232 EUR
TCIAM3117-25G TCIAM3117-5G
1-Methyl-1-n-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Methyl-1-n-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₁₅H₂₈F₆N₂O₄S₂
Pto. de fusión: –12°C
Número MDL: MFCD09038851
Núm. CAS: 927021-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %