1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Amyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M3118-1G M3118-5G
TCIAM3118-1GEA 25 EUR
TCIAM3118-1G TCIAM3118-5G
1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₁₂H₂₂F₆N₂O₄S₂
MW: 436,43 g/mol
Pto. de fusión: 8°C
Núm. CAS: 380497-17-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %