6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
M3121-1G M3121-5G
TCIAM3121-1GEA 21 EUR
TCIAM3121-1G TCIAM3121-5G
6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione ≥98.0% (by HPLC)
6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione
Formula: C₂₀H₂₆O₂
MW: 298,43 g/mol
Número MDL: MFCD09038727
Núm. CAS: 19457-55-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +390 to +430 deg (C=1, CHCL3)