2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ácido 3-metoxifenilborónico, pinacol éster
M3124-1G M3124-5G
TCIAM3124-1GEA 24 EUR
TCIAM3124-1G TCIAM3124-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Número MDL: MFCD05863915
Núm. CAS: 325142-84-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d503d72c60832bd55db946f48d622351c9787117&vid=bbc7f90b022d36e44a24c959ccce38ea403e7c42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %