Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3125-5G
M3125-25G
TCIAM3125-5GEA
58
EUR
TCIAM3125-5G
TCIAM3125-25G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Formula:
C₈H₈BrNO₂ |
Número MDL:
MFCD07783014 Núm. CAS: 135484-83-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |