7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Methoxy-1-indanone, 7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M3126-1G M3126-200MG
TCIAM3126-1GEA 165 EUR
TCIAM3126-1G TCIAM3126-200MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (por GC)
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD07784339
Núm. CAS: 34985-41-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C