4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Morpholinomethyl)benzeneboronic acid, [4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]boronic acid
M3128-1G M3128-5G
TCIAM3128-1GEA 147 EUR
TCIAM3128-1G TCIAM3128-5G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Pto. de fusión: 85°C
Número MDL: MFCD06801707
Núm. CAS: 279262-23-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %