Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3131-25G M3131-5G
TCIAM3131-25GEA 185 EUR
TCIAM3131-25G TCIAM3131-5G
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-bromo-4-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
Número MDL: MFCD10566822
Núm. CAS: 57381-62-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %