Mitoxantrone ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
M3133-200MG M3133-1G
TCIAM3133-200MGEA 116 EUR
TCIAM3133-200MG TCIAM3133-1G
Mitoxantrone ≥97.0% (by HPLC)
Mitoxantrone
Formula: C₂₂H₂₈N₄O₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00242942
Núm. CAS: 65271-80-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,06217
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C