6-Methoxy-4-chromanone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3135-1G
M3135-5G
TCIAM3135-1GEA
107
EUR
TCIAM3135-1G
TCIAM3135-5G
6-Methoxy-4-chromanone ≥97.0% (por GC)
6-Methoxy-4-chromanone
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 180°C |
Número MDL:
MFCD00190159 Núm. CAS: 5802-17-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |