Moxidectin ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Moxidectin, (2R,2a'E,2a1'S,4Z,4'E,5S,6S,6'R,8'E,11'R,15'S,17a'R,20'R,20a'R)-2a1',20'-Dihydroxy-4-(methoxyimino)-5,6',8',19'-tetramethyl-6-((E)-4-methylpent-2-en-2-yl)-2a1',3,4,5,6,6',7',10',11',14',15',17a',20',20a'-tetradecahydro-2'H,17'H-spiro[pyran-2,13'-[11,15]methano[1,5]dioxacyclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17'-one
M3136-1G
M3136-250MG
TCIAM3136-1GEA
175
EUR
TCIAM3136-1G
TCIAM3136-250MG
Moxidectin ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Moxidectin
Formula:
C₃₇H₅₃NO₈ MW: 639,83 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00866560 Núm. CAS: 113507-06-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,06290 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)