Methacrylic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M3139-100G
M3139-500G
TCIAM3139-100GEA
48
EUR
TCIAM3139-100G
TCIAM3139-500G
Methacrylic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Methacrylic anhydride
Formula:
C₈H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 205°C Pto. de inflamación: 83°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008586 Núm. CAS: 760-93-0 EINECS: 212-084-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...