cvxIAA ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3141-10MG
M3141-50MG
TCIAM3141-10MGEA
136
EUR
TCIAM3141-10MG
TCIAM3141-50MG
cvxIAA ≥98.0% (by HPLC)
cvxIAA
Formula:
C₁₇H₁₅NO₃ |
Núm. CAS:
2127037-35-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |