2-Maleimidoacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
M3143-50MG M3143-250MG
TCIAM3143-50MGEA 38 EUR
TCIAM3143-50MG TCIAM3143-250MG
2-Maleimidoacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Maleimidoacetic acid
Formula: C₆H₅NO₄
MW: 155,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00457254
Núm. CAS: 25021-08-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C