4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3146-25G
M3146-5G
TCIAM3146-25GEA
33
EUR
TCIAM3146-25G
TCIAM3146-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formula:
C₈H₇NO₆S |
Número MDL:
MFCD01941299 Núm. CAS: 110964-79-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 215.0 to 219.0 deg-C |