3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 1-Monomethyl ester
M3149-200MG M3149-1G
TCIAM3149-200MGEA 68 EUR
TCIAM3149-200MG TCIAM3149-1G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Número MDL: MFCD20638314
Núm. CAS: 83249-10-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C